Learn More
Wangharz, 1 % quervernetzt, 0.8–1.1 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11363926
Wangharz, 1 % quervernetzt, 0.8–1.1 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11363926
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11363926
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17028.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 201058-08-4
Summenformel C15H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00131778
InChI-Schlüssel NERFNHBZJXXFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer supported; Polystyrene PHB
PubChem CID 2734007
SMILES CC1=CC=C(COC2=CC=C(CO)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wang resin
Namenshinweis 1% cross-linked
Netzgröße 200-400 Mesh
Menge 5 g
IUPAC-Name [4-[(4-methylphenyl)methoxy]phenyl]methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wangharz, 1 % quervernetzt, 0.8–1.1 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific™ >