Learn More
Witeg™ Volumetrischer Kolben
Beschreibung
- Volumetrische Form
- Klasse A.
- Konformität-zertifiziert.
- Braune, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierungen und -Beschriftungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Form | Volumetrisch |
| Toleranz | 0.040 mL |
| Graduated | Yes |
| Klasse | A |
| Verschlusstyp | Stopfen |
| Verschlussgröße | 10/19 |