Learn More
BRAND™ Volumetrischer Kolben
Artikelnummer. p-7159985 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15941322
Marke: BRAND™ 937262
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Glasstopfen
  • Boro 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Verschlussmaterial Glas
    Kapazität (metrisch) 250 ml
    Material Borosilikatglas 3.3
    Klasse A