Learn More
BRAND™ Volumetrischer Kolben
Artikelnummer. 15941322 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15941322 250 ml 1 Stück
15951322 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15941322 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 937262
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Glasstopfen
  • Boro 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Verschlussmaterial Glas
    Kapazität (metrisch) 250 ml
    Material Borosilikatglas (3.3)
    Klasse A