Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit geradem Absperrhahn und PTFE-Küken
Die Poulten& Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit geradem Absperrhahn und PTFE-Küken eignet sich zum akkuraten Dispensieren bekannter Volumina einer Flüssigkeit bei Titrationen.
Marke: Poulten & Graf Ltd RB9806/NC/H
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- With straight stopcock
- With PTFE key
- Amber graduation
- Schellbach
- Conformity approved
- Borosilicate glass
Spezifikation
0.1 mL | |
Blue | |
Straight | |
25 mL | |
Class AS | |
Borosilicate Glass |
Straight Stopcock, Glass Key | |
PTFE | |
0.05 mL | |
EN ISO 385 | |
820 mm | |
Schellbach Burette |