Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit geradem Absperrhahn und PTFE-Küken
Die Poulten& Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Bürette mit geradem Absperrhahn und PTFE-Küken eignet sich zum akkuraten Dispensieren bekannter Volumina einer Flüssigkeit bei Titrationen.
75.45 CHF - 96.40 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Class | Klasse AS |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 385 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15529441
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/NC/G |
25 ml | 620 mm | 0.10 ml |
96.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10016161
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/NC/H |
25 mL | 820 mm | 0.1 mL |
75.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mit geradem Absperrhahn
- Mit PTFE-Küken
- Bernsteinfarbene Graduierung
- Schellbach
- Konformität bestätigt
- Borosilikatglas
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Klasse AS | |
EN ISO 385 |