Beschreibung
VNN3 Polyclonal specifically detects VNN3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VNN3 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | HSA238982, MGC171203, vanin 3 |
| Gensymbole | VNN3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |