Learn More
VN1R4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 18846-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828704
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Putative pheromone receptor. Various VN1R4 alleles are known. T The chimpanzee and gorilla orthologous proteins do not exist, their genes are pseudogenes.
Spezifikation
Spezifikation
VN1R4
Polyclonal
Unconjugated
VN1R4
hGPCR27, V1r like receptor 4, V1RL4, VN1R4, vomeronasal 1 receptor 4, Vomeronasal type 1 receptor 4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
317703
-20°C
Liquid
Western Blot
0.57 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7Z5H5
VN1R4
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse