missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VN1R4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | VN1R4 |
---|---|
Konzentration | 0.57 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838704
|
Proteintech
18846-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16828704
|
Proteintech
18846-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Putative pheromone receptor. Various VN1R4 alleles are known. T The chimpanzee and gorilla orthologous proteins do not exist, their genes are pseudogenes.Spezifikation
VN1R4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q7Z5H5 | |
317703 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
VN1R4 |
0.57 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hGPCR27, V1r like receptor 4, V1RL4, VN1R4, vomeronasal 1 receptor 4, Vomeronasal type 1 receptor 4 | |
VN1R4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |