Learn More
Cole-Parmer™ FDA-konforme Schläuche aus Viton
FDA-konforme Lebensmittel- oder Laboranwendungen, Transport von Säuren und Lösungsmitteln, Hochtemperaturarbeiten
Marke: Cole-Parmer™ 06435-06
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, weiß
- Zertifizierung: FDA-konform
- Temperaturbereich: -25 bis 400 °F(-32 bis 204 °C)
- Sterilisierung: Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
Spezifikation
FDA-konforme Vitonschläuche | |
9.6 mm | |
1/2 Zoll | |
7.6 m | |
1.6 mm | |
-31 °C | |
Lichtundurchlässig, weiß | |
4000 °F |
3/8 Zoll | |
Viton | |
25 ft. | |
1/16 Zoll | |
-25 °F | |
Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C) | |
14,5 psi | |
204 °C |