Learn More
Cole-Parmer™ FDA-konforme Schläuche aus Viton
Artikelnummer. p-7116334
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
15.8 mm
19.1 mm
Packungsgröße:
25 Fuß
7.50 Meter
Artikelnummer. 11822130
Marke: Cole-Parmer™ 0643502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
FDA-konforme Lebensmittel- oder Laboranwendungen, Transport von Säuren und Lösungsmitteln, Hochtemperaturarbeiten
  • Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, weiß
  • Zertifizierung: FDA-konform
  • Temperaturbereich: -25 bis 400 °F(-32 bis 204 °C)
  • Sterilisierung: Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material Viton
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 Zoll
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -25 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -31 °C
Sterilisationsmethode Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
Farbe Lichtundurchlässig, weiß
Maximaler Druck 14,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 4000 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Produkttyp FDA-konforme Vitonschläuche