Learn More
Cole-Parmer™ FDA-konforme Schläuche aus Viton
FDA-konforme Lebensmittel- oder Laboranwendungen, Transport von Säuren und Lösungsmitteln, Hochtemperaturarbeiten
Marke:  Cole-Parmer™ 06435-05
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15456763
  • 317.00 CHF / 25 Fuß
Verfügbar ab: 10-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, weiß
  • Zertifizierung: FDA-konform
  • Temperaturbereich: -25 bis 400 °F(-32 bis 204 °C)
  • Sterilisierung: Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konforme Vitonschläuche
8 mm
7/16 Zoll
25 ft.
1/16 Zoll
-25 °F
Zirkulierender Heißluftofen bei 480 °F (249 °C)
14,5 psi
204 °C
5/16 Zoll
Viton
11.1 mm
7.6 m
7.9 mm
-31 °C
Lichtundurchlässig, weiß
4000 °F