Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Silikonflüssigkeit 20 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 90 bis 135 °C
Hergestellt aus hochwertigen Ausgangsstoffen für optimale Sichtbarkeit, maximale Wärmestabilität und Effizienz in Thermostatbädern. Niedrige Viskosität fördert das Ableiten von Luftblasen, die in Automatensystemen zu Nachweisproblemen führen können, und sorgt für eine stabile und gleichförmige Badtemperatur.
320.00 CHF - 994.00 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich 90 deg;C bis 135 deg;C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15999929
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
BM6-5L
5 l
320.00 CHF
5 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15989929
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific™
BM6-20L
20 l
994.00 CHF
20 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Paragon Scientific Badmedien
  • Silikonflüssigkeit 20 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 90 bis 135 °C
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
90 deg;C bis 135 deg;C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Silikonflüssigkeit 20 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 90 bis 135 °C