Learn More
Paragon Scientific™ Viskositäts-Badmedien; Silikonflüssigkeit 20 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 90 bis 135 °C
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
5 Liter
Beschreibung
- Paragon Scientific Badmedien
- Silikonflüssigkeit 20 cSt (25 °C), zur Verwendung bei 90 bis 135 °C
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Temperaturbereich | 90 deg;C bis 135 deg;C |