Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Viskose-/Polyester-Filter, nicht gewebt, Scheiben, Gütegrad 2602
Wird in der Regel für die Flüssigkeitsfiltration in Umgebungen wie der Lebensmittelindustrie verwendet.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01324-025
Additional Details : Gewicht : 0.09300kg
Beschreibung
- Vlies
- Geeignet für den Einsatz in der Lebenmittelverarbeitungindustrie.
- Applikationsbeispiel: Petrochemische Industrie: Nachweis von Kontaminanten in Milchprodukten, Babynahrung.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
150 g/m2 | |
Rayon (Viskose) – Polyester | |
1000/Packung | |
Nicht gewebter Filter |
Scheibe | |
2602 | |
0,8 mm | |
25 mm |