Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Viskose-/Polyester-Filter, nicht gewebt, Scheiben, Gütegrad 2602
Wird in der Regel für die Flüssigkeitsfiltration in Umgebungen wie der Lebensmittelindustrie verwendet.
218.00 CHF - 236.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht 150 g/m2
Format Scheibe
Material Rayon (Viskose) – Polyester
Güte 2602
Menge 1000/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15922840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01324-025
25 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15932840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01324-032
32 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15942840
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01324-047
47 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Vlies
  • Geeignet für den Einsatz in der Lebenmittelverarbeitungindustrie.
  • Applikationsbeispiel: Petrochemische Industrie: Nachweis von Kontaminanten in Milchprodukten, Babynahrung.
  • Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
150 g/m2
Rayon (Viskose) – Polyester
1000/Packung
Nicht gewebter Filter
Scheibe
2602
0,8 mm