Learn More
Masterflex™ Schläuche aus Vinyl
Marke:  Masterflex™ 96480-00
Additional Details : Gewicht : 0.34000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235477
  • 25.00 CHF / 30 Meter
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GMP
Vinyl
30,48 m
Je 1
Durchscheinend
82 °C
1,6 mm
3,2 mm
-43 °C
Steril
40 psi