Learn More
Masterflex™ Schläuche aus Vinyl
25.00 CHF - 40.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | GMP |
---|---|
Material | Vinyl |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -43 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12064078
|
Masterflex™
06405-06 |
9,6 mm |
40.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15235477
|
Masterflex™
96480-00 |
3,2 mm |
25.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GMP | |
-43 °C | |
Steril | |
82 °C |
Vinyl | |
Je 1 | |
Durchscheinend |