Learn More
Brady™ Vinyl-Endlosband für tragbare Drucker
Das Vinyl-Endlosband für tragbare Etikettendrucker ist wiederablösbar und besitzt eine glänzende Oberfläche.
33.16 CHF - 38.71 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz auf Weiß
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 21 ft.
Länge (metrisch) 6,4 m
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17633215
Unterlagen ansehen
Brady™
152246
12,7 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
38.75 CHF
33.16 CHF / 1 Stück
Sparen 5.59 CHF
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17643215
Unterlagen ansehen
Brady™
152247
19 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
53.60 CHF
38.71 CHF / 1 Stück
Sparen 14.89 CHF
27% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die M21-Serie an wiederablösbaren Vinyl-Etiketten für die tragbaren Brady™ Etikettendrucker M210 und M211 werden als gebrauchsfertiges Endlosband geliefert.
  • Geeignet für niedrige Temperaturen, wie z. B. in Tiefkühlgeräten
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz auf Weiß
Thermotransfer
6,4 m
0,13 mm
Kontinuierlich
-40 bis +82 °C
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Gebäudekennzeichnung, Bodenmarkierung, Markierung von Rohren und Ventilen
Vinyl
21 ft.
0,005 in.
Nicht autoklavierbar
-40 °F bis 180 °F
2011/65/EU und 2015/863
1