Learn More
Brady™ Vinyl-Endlosband für tragbare Drucker
Das Vinyl-Endlosband für tragbare Etikettendrucker ist wiederablösbar und besitzt eine glänzende Oberfläche.
Marke: Brady™ 152247
Beschreibung
Die M21-Serie an wiederablösbaren Vinyl-Etiketten für die tragbaren Brady™ Etikettendrucker M210 und M211 werden als gebrauchsfertiges Endlosband geliefert.
- Geeignet für niedrige Temperaturen, wie z. B. in Tiefkühlgeräten
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Wiederablösbar | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Bandkassette | |
| Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Gebäudekennzeichnung, Bodenmarkierung, Markierung von Rohren und Ventilen | |
| 1 | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0,13 mm | |
| 21 ft. | |
| 0,75 in. | |
| M21-750-581-WT |
| 2011/65/EU und 2015/863 | |
| Schwarz auf Weiß | |
| Kontinuierlich | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker | |
| -40 °F bis 180 °F | |
| 0,005 in. | |
| 19.05 mm (W) | |
| 6,4 m | |
| 19 mm |