Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Tape for M611, BMP61 and BMP71
Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.
60.99 CHF - 110.21 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Klebstofftyp | Repositionable Rubber |
Farbe | White |
Ausführung | Semi-Gloss |
Material | Vinyl Cloth (B-498) |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11522985
|
Brady™
062675 |
6.1 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11532985
|
Brady™
062676 |
8.1 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11542985
|
Brady™
062677 |
9.5 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11562965
|
Brady™
062658 |
12.7 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
- Sticks to any clean, dry surface
- Specially formulated topcoat for excellent print quality
- Semi-gloss finish for crisp, clean look
Spezifikation
Not Autoclavable | |
White | |
Vinyl Cloth (B-498) | |
Non-sterile | |
BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems | |
1 Tape | |
0.185 mm |
Repositionable Rubber | |
Semi-Gloss | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
-40°C to +80°C | |
9.1 m |