Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Tape for M611, BMP61 and BMP71
Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.
Marke:  Brady™ 062658
Additional Details : Gewicht : 0.03630kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562965
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
White
Vinyl Cloth (B-498)
Non-sterile
BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems
1 Tape
0.185 mm
12.7 mm
Repositionable Rubber
Semi-Gloss
Thermal Transfer
Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
1
-40°C to +80°C
9.1 m