Learn More
PRPS1 Antibody (1E11), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18137068 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18137068 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18137068 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP242649AF405
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
PRPS1 Monoclonal specifically detects PRPS1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PRPS1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 100000000000
Konjugat Alexa Fluor 405
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias CMTX5ARTS, deafness, X-linked 2, perceptive, congenital, DFN2, DFNX1KIAA0967, dJ1070B1.2 (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1), EC 2.7.6.1, Phosphoribosyl pyrophosphate synthase I, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1, PPRibP, PRSI, PRS-I, ribose-phosphate diphosphokinase 1, ribose-phosphate pyrophosphokinase 1
Gensymbole PRPS1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human PRPS1 (1-318aa) purified from E. coli
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5631
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ