Learn More
SVL™ Kupplung für Stoßverbindung
Click to view available options
Größe:
Gelenkgröße: 15
Gelenkgröße: 22
Gelenkgröße: 42
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Kunststoffkupplung und Dichtring zur Befestigung von zwei SVL™ Glasschraubgewinden gleichen Durchmessers in einer Stoßfuge
- Die Kupplung aus phenolischem Kunststoff besteht aus zwei separaten Gewindeabschnitten
- Der Dichtungsring besteht aus Silikongummi und ist zum Schutz vor chemischen Angriffen mit PTFE ummantelt Der Innendurchmesser des Rings entspricht der Bohrung des SVL™-Glasschraubgewindes, so dass der Durchfluss nicht eingeschränkt wird
- Temperaturbeständig bis 200 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SVL™ und Quickfit™ Glasware |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Befestigen von zwei SVL™ Glasgewinden gleichen Durchmessers in einer Stoßfuge |
| Enthält | Dichtungsring |
| Menge | 10 Packungen |
| Größe | Gelenkgröße: 22 |
| Typ | SVL™ Kopplung |