Learn More
Grant Instruments™ VTP1 PUMP WITH ST12 LID
Geräuscharmes, kompaktes Design. Lieferung mit Rohrverbindungen und Spezialdeckel für die Montage am Tank, Rohrbohrung (12.7 mm). Grant Instruments™ vertikale Turbinenpumpe, 9 l/min für Edelstahltanks, ist nur erforderlich, wenn die Anwendung einen höheren Druck erfordert als den, der von der internen Pumpe zur Aufrechterhaltung des Durchflusses bereitgestellt wird.
Marke: Grant Instruments™ VTP1-FLST5
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit beheizten Umwälzbädern
- Geräuscharm
- Kompaktes Design
- Mit Rohranschlüssen und Deckel für den Einbau in den Tank
- Rohröffnung: 12.7 mm
- Maximale Druckbelastung: 1000 mbar
- Maximale Flussrate: 9 l/min
Spezifikation
9 l/min | |
Passend für den Tank ST5 | |
Hochdruckpumpe |