Learn More
Grant Instruments™ VTP1 PUMP WITH ST12 LID
Geräuscharmes, kompaktes Design. Lieferung mit Rohrverbindungen und Spezialdeckel für die Montage am Tank, Rohrbohrung (12.7 mm). Grant Instruments™ vertikale Turbinenpumpe, 9 l/min für Edelstahltanks, ist nur erforderlich, wenn die Anwendung einen höheren Druck erfordert als den, der von der internen Pumpe zur Aufrechterhaltung des Durchflusses bereitgestellt wird.
535.30 CHF
Spezifikation
Flussrate 9 l/min
Typ Hochdruckpumpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15271236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
VTP1-FLST12
Passend für den Tank ST12
535.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15281236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
VTP1-FLST26
Passend für den Tank ST18/26
535.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15261236
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Grant Instruments™
VTP1-FLST5
Passend für den Tank ST5
535.30 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit beheizten Umwälzbädern
  • Geräuscharm
  • Kompaktes Design
  • Mit Rohranschlüssen und Deckel für den Einbau in den Tank
  • Rohröffnung: 12.7 mm
  • Maximale Druckbelastung: 1000 mbar
  • Maximale Flussrate: 9 l/min
Spezifikation
Spezifikation
9 l/min
Hochdruckpumpe