Learn More
Thermo Scientific™ Veratridin, ≥97 %
Aktiviert Natriumionenkanäle
148.01 CHF - 562.66 CHF
Spezifikation
Beschreibung | White |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aktiviert Natriumionenkanäle |
Assay | ≥97% |
CAS | 71-62-5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15444729
|
Thermo Scientific™
J62324.MF |
50 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15434729
|
Alfa Aesar™
J62324.MA |
10 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
White | |
Aktiviert Natriumionenkanäle | |
71-62-5 | |
673.80g/mol | |
Soluble in ethanol or DMSO; Freely soluble in chloroform; Also soluble in 1M HCl | |
Pulver |
-30°C to -10°C | |
≥97% | |
C36H51NO11 | |
3-Veratroylveracevine | |
Signal Transduction Reagent |