Learn More
Thermo Scientific™ Veratridin, ≥97 %
Artikelnummer. 15444729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444729 50 mg 50 Milligramm
15434729 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444729 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J62324.MF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aktiviert Natriumionenkanäle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aktiviert Natriumionenkanäle
Assay ≥ 97%
CAS 71-62-5
Summenformel C36H51NO11
Formelmasse 673.80g/mol
Synonym 3-Veratroylveracevine
Löslichkeit Soluble in ethanol or DMSO; Freely soluble in chloroform; Also soluble in 1M HCl
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver