Learn More
Novus Biologicals™ VEGF 164 Antibody Pair [HRP]
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat VEGF 164.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 23.44 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 23.44-1500 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich-ELISA-Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat VEGF 164. |
| Zielspezies | Ratte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich-ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7422 |
| Mehr anzeigen |