Learn More
Kartell™ Kolbenhubpipette Pluripet PLII 0,2 - 2,0μl mit Spitzenabwerfer
Gewährleistet hohe Präzision und Genauigkeit bei gleichzeitig geringeren Kosten. Der variable Kartell™ Pluripet II Mikropipettierer mit variablem Volumen eignet sich für Anwendungen in der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Immunologie, analytischer Chemie usw.
198.00 CHF - 371.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EC/IVD, ISO8655 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Typ | Mikropipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Kompatible Spitzen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10650954
|
Kartell™
1296000 |
0,2 bis 2 μl | Kartell™ 956 |
200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10533045
|
Kartell™
1300000 |
2 bis 20 μl | Kartell™ 959 | |||||||
10213763
|
Kartell™
1301000 |
20 bis 200 μl | Kartell™ 960 |
203.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10745384
|
Kartell™
1321000 |
20 bis 100 μl | Kartell™ 960 | |||||||
10571125
|
Kartell™
1325000 |
1 bis 5 ml | Kartell™ 984 |
203.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10671144
|
Kartell™
1329000 |
2 bis 10 ml | Kartell™ 943 | |||||||
Beschreibung
- Aus hochwertigem Kunststoff und mit Stahlkolben für den Einsatz über längere Zeit
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Das gewünschte Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes eingestellt werden.
- Einfach und sicher durch Einrasten beim Einstellen
- Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
- Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
- Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
- Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
- Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
EC/IVD, ISO8655 | |
Autoklavierbar | |
Mikropipette |