Learn More
Kartell™ Kolbenhubpipette Pluripet PLII 0,2 - 2,0μl mit Spitzenabwerfer
Gewährleistet hohe Präzision und Genauigkeit bei gleichzeitig geringeren Kosten. Der variable Kartell™ Pluripet II Mikropipettierer mit variablem Volumen eignet sich für Anwendungen in der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Immunologie, analytischer Chemie usw.
Marke: Kartell™ 1321000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus hochwertigem Kunststoff und mit Stahlkolben für den Einsatz über längere Zeit
- Die Griffverbindung sorgt für eine bequemere und ermüdungsfreie Handhabung.
- Das gewünschte Volumen kann durch Drehen des Entleerknopfes eingestellt werden.
- Einfach und sicher durch Einrasten beim Einstellen
- Das große Display gewährleistet ein einfaches Ablesen des eingestellten Volumenwertes.
- Der Knopf jedes Mikropipetters hat eine andere Farbe, sodass die Identifizierung des nutzbaren Volumenintervalls einfach ist.
- Der Spitzenhalter-Konus kann eine Vielzahl von Spitzen aufnehmen.
- Das Rekalibrierungsgerät sorgt für schnelle und präzise Neukalibrierungen.
- Die robuste Struktur des Gehäuses gewährleistet hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Spezifikation
± 2.0 %, ± 0.8 % | |
Kartell™ 960 | |
Pluripet II 100 | |
20 bis 100 μl |
EC/IVD, ISO8655 | |
Autoklavierbar | |
Mikropipette | |
1 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Kolbenhubpipette Pluripet PLII 0,2 - 2,0μl mit Spitzenabwerfer > DimVolumeMetricRange: 20 – 100 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur