Learn More
Emma Safety Footwear Valentino S3 Shoe
Break new ground in the Valentino Frontier, the executive safety shoe that literally has no boundaries.
212.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Industrie, Behörden und Dienstleistungen, Öl und Gas |
Material | Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17572446
|
Emma Safety Footwear
MM16400039 |
39 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17582446
|
Emma Safety Footwear
MM16400040 |
40 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17592446
|
Emma Safety Footwear
MM16400041 |
41 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17502456
|
Emma Safety Footwear
MM16400042 |
42 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17512456
|
Emma Safety Footwear
MM16400043 |
43 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17522456
|
Emma Safety Footwear
MM16400044 |
44 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17532456
|
Emma Safety Footwear
MM16400045 |
45 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17542456
|
Emma Safety Footwear
MM16400046 |
46 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17552456
|
Emma Safety Footwear
MM16400047 |
47 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17562456
|
Emma Safety Footwear
MM16400048 |
48 |
212.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Industries:
- Chemical industry
- Government & services
- Oil & gas
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Spezifikation
20345:2011 | |
Schwarz | |
Leder | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |
Schnüre | |
Chemische Industrie, Behörden und Dienstleistungen, Öl und Gas | |
Stahl | |
Hoch |