Learn More
Emma Safety Footwear Valentino S3 Schuh
Artikelnummer. 17572446
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17572446 39 1 Paar
17582446 40 1 Paar
17592446 41 1 Paar
17502456 42 1 Paar
17512456 43 1 Paar
17522456 44 1 Paar
17532456 45 1 Paar
17542456 46 1 Paar
17552456 47 1 Paar
17562456 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17572446 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM16400039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.20 CHF
    180.24 CHF / 1 Paare
    Sparen 54.96 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie den bahnbrechenden Valentino Frontier, den Business-Sicherheitsschuh, der buchstäblich keine Grenzen kennt.
  • Branchen:
    • Chemische Industrie
    • Regierung& Dienstleistungen
    • Öl& Gas
  • Sicherheitsschuh
    • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische Industrie, Behörden und Dienstleistungen, Öl und Gas
Material Leder
Größe 39
Zehenmaterial Stahl
Fit Extra breite Breite
Knöchelform Hoch
Produkttyp Sicherheitsschuh