missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UT2/SLC14A2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18629920 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18629920 0.1 mL 0.10 Milliliter
18606671 0.02 mL 0.02 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18629920 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2937740.1ml

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UT2/SLC14A2 Polyclonal antibody specifically detects UT2/SLC14A2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UT2/SLC14A2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias FLJ16167, HUT2UT-A2, hUT-A6, MGC119566, solute carrier family 14 (urea transporter), member 2, Solute carrier family 14 member 2, urea transporter 2, Urea transporter, kidney, urea transporter-2, UT2MGC119567, UTA, UTR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 420-580 of human SLC14A2 (NP_009094.3). FRLPLSKVTYPEANRIYYLTVKSGEEEKAPSGGGGEHPPTAGPKVEEGSEAVLSKHRSVFHIEWSSIRRRSKVFGKGEHQERQNKDPFPYRYRKPTVELLDLDTMEESSEIKVETNISKTSWIRSSMAASGKRVSKALSYITGEMKECGEGLKDKSPVFQF
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet ABC Transporters, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8170
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.