Learn More
UT2/SLC14A2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18606671 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18606671 0.02 mL 0.02 Milliliter
18629920 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18606671 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2937740.02ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
UT2/SLC14A2 Polyclonal antibody specifically detects UT2/SLC14A2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen UT2/SLC14A2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias FLJ16167, HUT2UT-A2, hUT-A6, MGC119566, solute carrier family 14 (urea transporter), member 2, Solute carrier family 14 member 2, urea transporter 2, Urea transporter, kidney, urea transporter-2, UT2MGC119567, UTA, UTR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 420-580 of human SLC14A2 (NP_009094.3). FRLPLSKVTYPEANRIYYLTVKSGEEEKAPSGGGGEHPPTAGPKVEEGSEAVLSKHRSVFHIEWSSIRRRSKVFGKGEHQERQNKDPFPYRYRKPTVELLDLDTMEESSEIKVETNISKTSWIRSSMAASGKRVSKALSYITGEMKECGEGLKDKSPVFQF
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet ABC Transporters, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8170
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG