Beschreibung
USP41 Polyclonal specifically detects USP41 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | USP41 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS buffer, 2% sucrose |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human USP41. Peptide sequence FFQPRELSSKSKCFCENCGKKTRGKQVLKLTHLPQTLTIHLMRFSIRNSQ |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 25 μg |
| Mehr anzeigen |