missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP32 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18566452 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18566452 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18566452 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298655UV

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

USP32 Polyclonal antibody specifically detects USP32 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen USP32
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias Deubiquitinating enzyme 32, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, NY-REN-60, Renal carcinoma antigen NY-REN-60, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 32, ubiquitin specific peptidase 32, ubiquitin specific protease 32, ubiquitin thioesterase 32, Ubiquitin thiolesterase 32, USP10Ubiquitin-specific-processing protease 32
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human USP32 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84669
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.