Learn More
USP25 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
135.62 CHF - 383.48 CHF
Spezifikation
Antigen USP25
Klon 2B6A2
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30237634
Unterlagen ansehen
Proteintech
67769-1-IG-150UL
150 μL
383.48 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30235669
Unterlagen ansehen
Proteintech
67769-1-IG-20UL
20 μL
135.62 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The USP25 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The USP25 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
USP25
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
29761
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2B6A2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
USP21
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody