missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
USP25 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 67769-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The USP25 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The USP25 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
| USP25 | |
| 2B6A2 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 125 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| 1000 μg/mL | |
| USP21 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| 29761 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur