Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für Mikrotiterplatten für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle für 96-Well und 384-Well Mikrotiterplatten. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
146.00 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gestell mit seitlichem Zugang |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 96/384-Well Mikrotiterplatten |
Zur Verwendung mit (Geräte) | ULT-Tiefkühlschrank |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15729559
|
Fisherbrand™
|
70 Platten mit Deckel |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15739559
|
Fisherbrand™
|
84 Platten mit Deckel |
169.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15749559
|
Fisherbrand™
|
96 Platten mit Deckel |
183.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für bis zu 96 Platten mit Deckel oder 120 Platten ohne Deckel
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Platte.
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang | |
Edelstahl | |
96/384-Well Mikrotiterplatten | |
ULT-Tiefkühlschrank |