Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für Mikrotiterplatten für ULT-Tiefkühlschränke
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 84 Platten mit Deckel |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 96/384-Well Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ULT-Tiefkühlschrank |
| Abmessungen (L x B x H) | 559 x 233 x 140 mm |
| Produkttyp | Seitlicher Zugang zum Gefrierfach |