Learn More
Invitrogen™ uPa/PRAP1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
880.00 CHF - 2895.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q96NZ9
Assay-Empfindlichkeit: 10 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15435113
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHPRAP1
96 Test-Kit
880.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17135549
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHPRAP1X5
5 x 96 Tests
2895.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human uPa/PRAP1 ELISA quantitates Hu uPa in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu uPa. Principle of the method The Human uPa solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
May play an important role in maintaining normal growth homeostasis in epithelial cells.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q96NZ9
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
PRO1195, UPA
< 10 %
RUO
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
10 pg/mL
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 beta, IL- 2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TGF-beta2, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
118471
< 12 %
HRP
Weitere Untersuchungen
RP11-122K13.6, PRO1195, UPA
1 Std 20 Min