Learn More
Invitrogen™ uPa/PRAP1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHPRAP1X5
Additional Details : Gewicht : 0.33820kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17135549
  • 2895.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human uPa/PRAP1 ELISA quantitates Hu uPa in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu uPa. Principle of the method The Human uPa solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Spielt möglicherweise eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der normalen Wachstumshomeostase in Epithelzellen.
Spezifikation
Spezifikation
Q96NZ9
10 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
118471
<12%
Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Stopplösung, Chromogen, Assay-Verdünnungskonzentrat, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Vorbeschichtete 96-Well-Platten
5 x 96 Tests
Weitere Untersuchungen
2°bis 8 °C
Human
4 h 45 min
13,11 pg/mL bis 3200 pg/mL
10 pg/mL bis 3200 pg/mL
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 beta, IL- 2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TGF-beta2, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
PRO1195, UPA
<10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
RP11-122K13.6, PRO1195, UPA
1 h 20 min