Learn More
Fisherbrand™ Ersatz-Lagerdichtung für Universal-Rührerführung
Artikelnummer. 16296061 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Welle: 12 bis 16 mm
Temperatur (metrisch):
-200 °C bis +280 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Temperatur (metrisch) unitSize
16296061 Für Welle: 12 bis 16 mm -200 °C bis +280 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16296061
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatz-Lagerdichtung für Fisherbrand™ Universal-Rührerführung
Spezifikation
Beschreibung Ersatz-Lagerdichtung für Fisherbrandtrade; Universal-Rührerführung
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Welle: 12 bis 16 mm
Menge 1
Temperatur (metrisch) -200 °C bis +280 °C