Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo Spritzenfilter, 0.45μ m, PVDF-Filtermedien
PVDF-Membranen sind für hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt und eignen sich daher für die biomedizinische Filtration und HPLC-Probenvorbereitung.
860.00 CHF - 905.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Material (Membran) | PVDF |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 0,65 cm2 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15803587
|
Cytiva
9909-1304 |
25 mm | 19.6 x 16.9 mm |
905.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15823587
|
Cytiva
9909-2504 |
25 mm | 24.5 x 29.2 mm |
860.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
PVDF-Membranen sind für hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt und eignen sich daher für die biomedizinische Filtration und HPLC-Probenvorbereitung.
Whatman Uniflo 13 Spritzenfilter von Cytiva Life Sciences verbinden erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von kleinen Probenvolumina bis 10 ml in der Laborprobenvorbereitung. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen und Porengrößen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.Spezifikation
PTFE | |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
67.5 psi | |
500 Stück | |
25 mm |
PVDF | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Whatman™ | |
Spritzenfilter |