Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo Spritzenfilter, 0.45μ m, PVDF-Filtermedien
PVDF-Membranen sind für hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt und eignen sich daher für die biomedizinische Filtration und HPLC-Probenvorbereitung.
Marke:  Cytiva 9909-2504
612.58 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.42200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15823587
  • 860.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PVDF-Membranen sind für hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt und eignen sich daher für die biomedizinische Filtration und HPLC-Probenvorbereitung.
Whatman Uniflo 13 Spritzenfilter von Cytiva Life Sciences verbinden erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von kleinen Probenvolumina bis 10 ml in der Laborprobenvorbereitung. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen und Porengrößen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.
Spezifikation
Spezifikation
Whatman Unifo 25mm 0.45 PVDF 500/PK
PVDF
Nicht steril
Polypropylen
Männlicher Luer-Stecker
Whatman™
Spritzenfilter
24.5 x 29.2 mm
PTFE
0,45 μm
0,65 cm2
Weiblicher Luer-Lock
67.5 psi
500 Stück
100 ml (Probe)
25 mm