Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Digitale Rühr-Heizplatte, 230 V
Artikelnummer. 17322681
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Glaskeramik
Temperatur (metrisch):
0 bis 325 °C
0 bis 450 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17322681
Marke: Cole-Parmer™ Stuart™ 0480762
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Echte Temperatureinstellung und präzise Rührsteuerung in einem kompakten, stapelbaren Design, das weniger Platz auf dem Labortisch und in der Lagerung benötigt. Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld mit einem Heiß-Warnlicht, das auch nach dem Trennen des Geräts von der Stromquelle eingeschaltet bleibt.
  • Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
  • Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
  • Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
  • Die Heiß-Warnleuchte leuchtet auch bei von der Stromquelle getrenntem Gerät
  • Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig und bleibt an den Kanten kühl
  • Die beschichtete Aluminiumoberplatte ermöglicht eine schnelle Erwärmung und eine verbesserte Temperaturgleichförmigkeit
  • Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
  • Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
  • Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
  • Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
Deckplattenmaterial Glaskeramik
Spannung 230 V
Sicherheitsmerkmale Wärmewarnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
Modell UC152D
Temperatur (metrisch) 0 bis 450 °C
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 550 W
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Steckertyp EU
Max. Behältergröße 15 l
Rührbereich 100 bis 2.000 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 24,8 x 17,2 x 12,2 cm
Display Digital