Learn More
Merck Ultrafiltrationsmembranen – Amicon™ XM Filter aus Polyacrylnitril/PVC-Copolymer
Membranen mit hoher Rückgewinnung für gerührte Zellen
385.00 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyacrylnitril, PVC-Copolymer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Membranen mit hoher Rückgewinnung für Mischzellen |
Menge | 10/Packung |
Typ | Ultrafiltrationsscheibe |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Durchmesser (metrisch) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10218380
|
Merck
14112AM |
0,98 in. | 2,5 cm | 50.000 NMWL |
385.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10557282
|
Merck
14322 |
1,75 in. | 4,45 cm | 300.000 NMWL |
655.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10298470
|
Merck
14342 |
2,99 in. | 7,6 cm | 300.000 NMWL |
1060.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Membranen aus regenerierter Cellulose
- Zum Aufkonzentrieren von hydrophoben Proben oder zum Entsalzen von stark verdünnten Lösungen
- Die hydrophile, dichte Mikrostruktur gewährleistet hohe Retention bei geringer Adsorption von Protein, DNA oder anderen Makromolekülen
†43 mm Nenndurchmesser.
‡62 mm Nenndurchmesser.
Spezifikation
Polyacrylnitril, PVC-Copolymer | |
Membranen mit hoher Rückgewinnung für Mischzellen | |
10/Packung | |
Ultrafiltrationsscheibe |