Learn More
Merck Ultrafiltrationsmembranen – Amicon™ XM Filter aus Polyacrylnitril/PVC-Copolymer
Membranen mit hoher Rückgewinnung für gerührte Zellen
Marke: Merck 14342
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Membranen aus regenerierter Cellulose
- Zum Aufkonzentrieren von hydrophoben Proben oder zum Entsalzen von stark verdünnten Lösungen
- Die hydrophile, dichte Mikrostruktur gewährleistet hohe Retention bei geringer Adsorption von Protein, DNA oder anderen Makromolekülen
†43 mm Nenndurchmesser.
‡62 mm Nenndurchmesser.
Spezifikation
Polyacrylnitril, PVC-Copolymer | |
Membranen mit hoher Rückgewinnung für Mischzellen | |
Ultrafiltrationsscheibe | |
7,6 cm |
300.000 NMWL | |
10/Packung | |
2,99 in. |