Learn More
Azpack™ Ultratransparente Klarsichtfolie
Bietet eine vollständige Barriere für Feuchtigkeit und Gase, die eine Kontamination der Silikondichtungen des Geltrockners verhindert. Azpack™ Sarogold™ PRO Cling Wrap Film extrahiert Dämpfe nach unten durch das Gel, um ungleichmäßiges Austrocknen zu verhindern.
189.00 CHF - 243.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Produkttyp | Plastikfolie |
Material | Kunststofffolie |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11958462
|
Azpack™
SARAN |
300 mm |
189.00 CHF
1 Stück |
|
|||||
12872233
|
Azpack™
12872233 |
300 mm |
243.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für die Trocknung von Gelen
- Bietet eine undurchlässige Barriere
- Kann problemlost von der Oberfläche des getrockneten Gels abgezogen werden, ohne das Gel „mitzunehmen“
- Durchsichtig, ultraviolettdurchlässig; kann zum Bedecken und Lagern von vorgegossenen Gelen über einen beachtlich langen Zeitraum bei +4 °C oder zum Bedecken von Agarose-Gelen verwendet werden; verhindert das Austrocknen während Beobachtung und Fotografie auf einem Transilluminator
- Lieferung als 300 m-Rolle in robustem Pappkarton mit Schneider
Spezifikation
Durchsichtig | |
Plastikfolie | |
Kunststofffolie |